Heksakarbonylek chromu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13061.03
13061.09
13061.18
13061.03EA
253
PLN
13061.03
13061.09
13061.18
Heksakarbonylek chromu ≥99%
Heksakarbonylek chromu
Purity: 99%
CAS No.: 13007-92-6
Molecular Formula: C6CrO6
Formula Weight: 220.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.77
Appearance: White
Melting Point: ca 152° dec.
UN No.: 3466
MDL No.: MFCD00010945
Formuła:
C₆CrO₆ Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,77 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010945 Numer CAS: 13007-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 235-852-4 Jednostka: 3466 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,02253 |