Heksachloroplatynian(IV) diamonium (≥43,4% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12882.03
12882.06
12882.03EA
1200
PLN
12882.03
12882.06
Heksachloroplatynian(IV) diamonium (≥43,4% Pt)
Heksachloroplatynian(IV) diamonium
CAS No.: 16919-58-7
Molecular Formula: (NH4)2PtCl6
Formula Weight: 443.89
Physical Form: Powder
Density: 3.06
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,548
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010886
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum sponge
Formuła:
H₈Cl₆N₂Pt Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,06 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010886 Numer CAS: 16919-58-7 Numer WE (dawny EINECS): 240-973-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,548 |