Heksachloroirydan diamonu (≥43% Ir) ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12326.03
12326.06
12326.03EA
2890
PLN
12326.03
12326.06
Heksachloroirydan diamonu (≥43% Ir) ≥99% (metals basis)
Heksachloroirydan diamonu
Purity: 99%
CAS No.: 16940-92-4
Molecular Formula: (NH4)2IrCl6
Formula Weight: 441.02
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.86
Appearance: Red-black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00010881
Formuła:
H₈Cl₆IrN₂ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,86 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010881 Numer CAS: 16940-92-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-007-0 |