Heksachloroirydan dipotasu (≥39% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium hexachloroiridate(IV), Potassium hexachloroiridate (IV)
11888.03
11888.06
11888.14
11888.03EA
2700
PLN
11888.03
11888.06
11888.14
Heksachloroirydan dipotasu (≥39% Ir)
Heksachloroirydan dipotasu
CAS No.: 16920-56-2
Molecular Formula: K2IrCl6
Formula Weight: 483.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011369
Formuła:
Cl₆IrK₂ MW: 483.13 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011369 Numer CAS: 16920-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-976-7 |