Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11884.03
11884.06
11884.14
11884.03EA
710
PLN
11884.03
11884.06
11884.14
Dipotassium hexachloropalladate (≥26,3% Pd)
Dipotassium hexachloropalladate
CAS No.: 16919-73-6
Molecular Formula: K2PdCl6
Formula Weight: 397.32
Physical Form: Crystalline
Density: 2.738
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00043081
Formuła:
Cl₆K₂Pd Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,738 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043081 Numer CAS: 16919-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-974-6 ADR: 9,III |