Drukuj
jodek cynku (II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 700 PLN
11661.18 11661.30
jodek cynku (II) ≥98%
jodek cynku (II)
Formuła: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 625 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 446
Gęstość: 4.74
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011299
Numer CAS: 10139-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-396-0
Jednostka: 3260
Klasyfikacja Merck : 14,10140