Drukuj
Kwas tetrafluoroborowy ≥48% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoboric acid
11484.18 11484.36 11484.57
11484.18EA 353 PLN
11484.18 11484.36 11484.57
Kwas tetrafluoroborowy ≥48% (w/w) in aqueous solution
Kwas tetrafluoroborowy
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
Uwaga: Incompatible with strong bases, oxidising agents and acids.
Formuła: HBF₄
MW: 87.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: -90
Gęstość: 1.4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011345
Numer CAS: 16872-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 240-898-3
Jednostka: 1775
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,4149
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Concentration (weight/weight) 48% min