Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11317.06
11317.14
11317.22
11317.06EA
757
PLN
11317.06
11317.14
11317.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.99%
Molecular Formula: DyCl3.xH2O
Formula Weight: 268.86(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Formuła:
Cl₃Dy·xH₂O Temp. topnienia: 163 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010984 Numer WE (dawny EINECS): 233-039-9 |