Triazotan dysprozu pentahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-49-9
Molecular Formula: Dy(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 438.59 (348.51anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Cream to pale yellow
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: 88.6°
Merck Reference: 14,3482
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149683
Formuła:
DyN₃O₉·5H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149683 Numer CAS: 10031-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-410-5 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3482 |