Heksachloroplatynian(IV) disodu heksahydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11047.03
11047.06
11047.03EA
899
PLN
11047.03
11047.06
Heksachloroplatynian(IV) disodu heksahydrat
Heksachloroplatynian(IV) disodu heksahydrat
CAS No.: 19583-77-8
Molecular Formula: Na2PtCl6.6H2O
Formula Weight: 561.88 (453.79anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 110° -6H2O
Solubility: Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,8623
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149172
Catalyst
Formuła:
Cl₆Na₂Pt·6H₂O Temp. topnienia: 110 °C (-6H₂O) Gęstość: 2,50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149172 Numer CAS: 19583-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-983-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8623 |