Drukuj
Tetrachloroplatynian(II) diamonium (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
11046.03 11046.06
11046.03EA 1090 PLN
11046.03 11046.06
Tetrachloroplatynian(II) diamonium (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Tetrachloroplatynian(II) diamonium
Purity: 99.9% CAS No.: 13820-41-2 Molecular Formula: H8Cl4N2Pt Formula Weight: 372.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.936 Appearance: Dark red Odour: Odourless Melting Point: 145° dec. UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010885
Formuła: H₈Cl₄N₂Pt
Gęstość: 2,936
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010885
Numer CAS: 13820-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-499-1
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00583