Ammonium hexachloropalladate(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diammonium hexachloropalladate
11042.04
11042.09
11042.04EA
1580
PLN
11042.04
11042.09
Ammonium hexachloropalladate(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Ammonium hexachloropalladate(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 19168-23-1
Molecular Formula: (NH4)2PdCl6
Formula Weight: 355.20
Physical Form: Crystalline
Density: 2.42
Appearance: Red-orange
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015959
Formuła:
H₈Cl₆N₂Pd Gęstość: 2,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015959 Numer CAS: 19168-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 242-854-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |