azotan palladu (II) hydrat (≥39% Pd) ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate
11035.04
11035.09
11035.18
11035.04EA
2520
PLN
11035.04
11035.09
11035.18
azotan palladu (II) hydrat (≥39% Pd) ≥99.8% (metals basis)
azotan palladu (II) hydrat
Purity: 99.8%
CAS No.: 10102-05-3
Molecular Formula: N2O6Pd.xH2O
Formula Weight: 230.43(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water with turbidity, precipitating a brown basic salt. Completely soluble in dilute HNO3
Merck Reference: 14,6992
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011169
Formuła:
N₂O₆Pd·H₂O Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011169 Numer CAS: 313222-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-265-8 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6992 |