Drukuj
Heksachloroirydan diamonu (41% Ir) ≥99.994% (metals basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10712.03 10712.06 10712.77
10712.03EA 2760 PLN
10712.03 10712.06 10712.77
Heksachloroirydan diamonu (41% Ir) ≥99.994% (metals basis) Ir ≥ 41%, Premion®
Heksachloroirydan diamonu
Purity: 99.994% CAS No.: 16940-92-4 Molecular Formula: (NH4)2IrCl6 Formula Weight: 441.02 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.86 Appearance: Red-black Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010881
Formuła: H₈Cl₆IrN₂
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 2,86
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010881
Numer CAS: 16940-92-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-007-0