Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10537.03
10537.06
10537.03EA
785
PLN
10537.03
10537.06
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Potassium tetranitropalladate(II)
CAS No.: 13844-89-8
Molecular Formula: K2Pd(NO2)4
Formula Weight: 368.63
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00049788
Formuła:
K₂N₄O₈Pd MW: 368.63 g/mol Temp. topnienia: 310 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049788 Numer CAS: 13844-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-568-6 |