Drukuj
Tris(diethylamino)phosphine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
423080250 423080050 423081000
ACRO423080250EA 1060 PLN
ACRO423080250 ACRO423080050 ACRO423081000
Tris(diethylamino)phosphine 95%
Tris(diethylamino)phosphine
Formuła: C₁₂H₃₀N₃P
Temp. Wrzenia: 111 °C (6 mmHg)
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009041
Numer CAS: 2283-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-920-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %