Drukuj
Merkaptan benzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
421261000 421265000
ACRO421261000EA 268 PLN
ACRO421261000 ACRO421265000
Merkaptan benzylowy 99%
Merkaptan benzylowy
Formuła: C₇H₈S
Temp. Wrzenia: 195 °C
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,058 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004867
Numer CAS: 100-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-862-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09456
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %