Drukuj
Nadchloran tetrametyloamonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420560250 420561000
ACRO420560250EA 749 PLN
ACRO420560250 ACRO420561000
Nadchloran tetrametyloamonu 98%
Nadchloran tetrametyloamonu
Formuła: C₄H₁₂ClNO₄
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043207
Numer CAS: 2537-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-805-5
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)