Drukuj
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-2-(Hydroksymetylo)oksolan, (±)-Tetrahydro-2-furylometanol
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 282 PLN
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy 99+%
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 178 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,0543 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005372
Numer CAS: 97-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-625-6
Klasyfikacja Merck : 12,09353
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA