Drukuj
Dichlorowodorek p-fenylenodiaminy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
417481000 417480250
ACRO417481000EA 409 PLN
ACRO417481000 ACRO417480250
Dichlorowodorek p-fenylenodiaminy 99+%
Dichlorowodorek p-fenylenodiaminy
Formuła: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181.06 g/mol
Temp. topnienia: 275
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013002
Numer CAS: 624-18-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-834-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %