Drukuj
Kwas 4-nitroftalowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
416120250 416121000
ACRO416120250EA 1090 PLN
ACRO416120250 ACRO416121000
Kwas 4-nitroftalowy 99%
Kwas 4-nitroftalowy
Formuła: C₈H₅NO₆
Temp. topnienia: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007252
Numer CAS: 610-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-215-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %