Drukuj
Czerwień obojętna, pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
415490250 415491000
ACRO415490250EA 460 PLN
ACRO415490250 ACRO415491000
Czerwień obojętna, pure, certified
Czerwień obojętna
Formuła: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288.78 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012651
Numer CAS: 553-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-035-8
Klasyfikacja Merck : 12,06571
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 539 to 544 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.12
BSC Certification Passes