Drukuj
p-Toluilan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 215 PLN
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
p-Toluilan metylu 99%
p-Toluilan metylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Temp. Wrzenia: 220…223 °C
Temp. topnienia: 32…35 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008441
Numer CAS: 99-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-784-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %