Drukuj
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
412090250 412090050
ACRO412090250EA 890 PLN
ACRO412090250 ACRO412090050
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Formuła: (C₆H₄(OH))OCH₂COOH
MW: 168.15 g/mol
Numer MDL: MFCD00014362
Numer CAS: 1878-84-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %