Drukuj
3,5-Dichlorosalicylaldehyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 249 PLN
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldehyd 98+%
3,5-Dichlorosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 723
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003320
Numer CAS: 90-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-005-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %