Drukuj
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
405970050 405970250
ACRO405970050EA 691 PLN
ACRO405970050 ACRO405970250
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
4-Cyanophenyl isocyanate
Formuła: C₈H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 123 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 40465-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 254-934-0
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline needles or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
GC ≥94 %