Drukuj
Chlorooctan sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 254 PLN
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Chlorooctan sodu 98%
Chlorooctan sodu
Formuła: C₂H₂ClNaO₂
Temp. topnienia: 199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002684
Numer CAS: 3926-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 223-498-3
Jednostka: 2659
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02129
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %