Drukuj
mrówczan wapnia 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
403830010 403832500 403830025
ACRO403830010EA 884 PLN
ACRO403830010 ACRO403832500 ACRO403830025
mrówczan wapnia 98%, czysty
mrówczan wapnia
Formuła: C₂H₂CaO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 2,009 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036108
Numer CAS: 544-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-863-7
Klasyfikacja Merck : 12,01711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)