Drukuj
Eter tert-butylowo-etylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 1450 PLN
ACRO403530250 ACRO403531000
Eter tert-butylowo-etylowy 97%
Eter tert-butylowo-etylowy
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 71
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0.75 g/cm³
Temp. Zapłonu: –19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009225
Numer CAS: 637-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-309-7
Jednostka: 1179
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03809
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %