Drukuj
Nitryl kwasu benzoilooctowego 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050 402000250
ACRO402000050EA 315 PLN
ACRO402000050 ACRO402000250
Nitryl kwasu benzoilooctowego 98+%
Nitryl kwasu benzoilooctowego
Formuła: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
MW: 145.16
Temp. Wrzenia: 160 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001942
Numer CAS: 614-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-369-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %