Drukuj
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
401030050 401030250
ACRO401030050EA 367 PLN
ACRO401030050 ACRO401030250
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
2-Amino-1,3-propanodiol
Formuła: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051487
Numer CAS: 534-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-584-0
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %