Drukuj
2-(4-Aminofenylo)etanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminophenethyl alcohol
400930250 400931000
ACRO400930250EA 463 PLN
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminofenylo)etanol 97%
2-(4-Aminofenylo)etanol
Formuła: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Temp. topnienia: 104…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007922
Numer CAS: 104-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-174-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %