Fluorek amonu 98+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
393190010
393190500
393192500
ACRO393190010EA
960
PLN
ACRO393190010
ACRO393190500
ACRO393192500
Fluorek amonu 98+% do analizy
Fluorek amonu
Formuła:
NH₄F Temp. topnienia: 160 °C Gęstość: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011423 Numer CAS: 12125-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-185-9 Jednostka: 2505 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00524 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Adhering crystalline powder |
Sulfated ash | ≤0.01 % |
Titration excess NaOH | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Hexafluorosilicate (SiF6) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
(NH4)HF2 | ≤1.0 % |