N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
389320250
389321000
389325000
ACRO389320250EA
1340
PLN
ACRO389320250
ACRO389321000
ACRO389325000
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formuła:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Temp. Wrzenia: 145…147 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: -41 °C Gęstość: 0,974 g/cm³ Temp. Zapłonu: 34 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008269 Numer CAS: 25561-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 247-103-9 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
GC | ≤1.5 % TMCS |