Drukuj
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, Koshland Reagent I
388520050 388520250
ACRO388520050EA 202 PLN
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Formuła: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03
Temp. topnienia: 145…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007340
Numer CAS: 772-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-248-9
Jednostka: 2923
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %