Drukuj
Peroksoboran sodu hydrat 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
386410250 386412500 386410010
ACRO386410250EA 168 PLN
ACRO386410250 ACRO386412500 ACRO386410010
Peroksoboran sodu hydrat 95%
Peroksoboran sodu hydrat
Formuła: BH₂NaO₄·1H₂O
MW: 117.83 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149230
Numer CAS: 10332-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 239-172-9
Jednostka: 3377
ADR: 5.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 % (active oxygen)