Drukuj
4-Bromo-N-methylaniline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
383200010 383200050
ACRO383200010EA 298 PLN
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Bromo-N-methylaniline 97%
4-Bromo-N-methylaniline
Formuła: C₇H₈BrN
Temp. Wrzenia: 123…125 °C (7 mmHg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03030391
Numer CAS: 6911-87-1
Jednostka: 2810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %