Drukuj
Kwas 3,3,3-trifluoropropionowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 244 PLN
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
Kwas 3,3,3-trifluoropropionowy 98%
Kwas 3,3,3-trifluoropropionowy
Formuła: C₃H₃F₃O₂
MW: 128.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 146 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 9.7 °C
Gęstość: 1.45 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153292
Numer CAS: 2516-99-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %