6-Chloro-1-heksyn 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
380810050
380810250
ACRO380810050EA
375
PLN
ACRO380810050
ACRO380810250
6-Chloro-1-heksyn 97%
6-Chloro-1-heksyn
Formuła:
C₆H₉Cl Temp. Zapłonu: 37 °C |
Numer MDL:
MFCD00013697 Numer CAS: 10297-06-0 Jednostka: 1993 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |