Drukuj
n-Butyllithium 2.7 M toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
378931000 378938000
378931000.EA 260 PLN
378931000. 378938000.
n-Butyllithium 2.7 M toluene, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Temp. topnienia: -76
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009414
Numer CAS: 109-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.62 to 2.75 M
Free base ≤1.0 %