Drukuj
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
377010250 377011000
ACRO377010250EA 241 PLN
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Formuła: C₁₁H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 75…77 °C
Numer MDL: MFCD00023097
Numer CAS: 883-44-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-931-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %