Drukuj
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
371360010 371360050
ACRO371360010EA 190 PLN
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formuła: C₄HBrCl₂N₂
Temp. Wrzenia: 128 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1,781 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00127818
Numer CAS: 36082-50-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %