Drukuj
Benzoilooctan etylu 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
370850050 370850500 370851000 370855000
ACRO370850050EA 125 PLN
ACRO370850050 ACRO370850500 ACRO370851000 ACRO370855000
Benzoilooctan etylu 90%
Benzoilooctan etylu
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 265
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1.106 g/cm³
Temp. Zapłonu: 140
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009196
Numer CAS: 94-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-295-3
Klasyfikacja Merck : 13,03803
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥88 %