Drukuj
2,4-Dimetoksybenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
369950050 369950250
ACRO369950050EA 315 PLN
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-Dimetoksybenzyloamina 98%
2,4-Dimetoksybenzyloamina
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,113 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052393
Numer CAS: 20781-20-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %