Drukuj
4-Phenylbenzyl bromide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, p-(Bromomethyl)biphenyl
368950050 368950250
ACRO368950050EA 520 PLN
ACRO368950050 ACRO368950250
4-Phenylbenzyl bromide 96%
4-Phenylbenzyl bromide
Formuła: C₁₃H₁₁Br
MW: 247.13 g/mol
Temp. topnienia: 83…86 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017869
Numer CAS: 2567-29-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %