Drukuj
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368580010 368580050
ACRO368580010EA 192 PLN
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formuła: C₄H₄BrN₃
Temp. topnienia: 239…244 °C
Temp. Zapłonu: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012341
Numer CAS: 7752-82-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %