Drukuj
Metyloamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminomethane
368551000 368558000
368551000.EA 743 PLN
368551000. 368558000.
Metyloamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®, pure
Metyloamina
Formuła: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 40 °C
Temp. topnienia: -92.5
Gęstość: 0.785 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008104
Numer CAS: 74-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-820-0
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06095
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Strength 2 M (typically) exact strength on the certificate of analysis