Drukuj
8-Bromocaprylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
367660100 367660500
ACRO367660100EA 708 PLN
ACRO367660100 ACRO367660500
8-Bromocaprylic acid 95%
8-Bromocaprylic acid
Formuła: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 147…150 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 36…41 °C
Gęstość: 1.324
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00004430
Numer CAS: 17696-11-6
Jednostka: 3261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %