Drukuj
Tri-tert-butylphosphine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
360890010 360890050
ACRO360890010EA 526 PLN
ACRO360890010 ACRO360890050
Tri-tert-butylphosphine 95%
Tri-tert-butylphosphine
Formuła: C₁₂H₂₇P
MW: 202.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…103 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 30 °C
Temp. Zapłonu: –17 °C
Numer MDL: MFCD00015006
Numer CAS: 13716-12-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-266-4
Jednostka: 2846
ADR: 4.2 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %