Drukuj
6-Aminonicotinonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
357620050 357620250
ACRO357620050EA 395 PLN
ACRO357620050 ACRO357620250
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Formuła: C₆H₅N₃
Temp. Wrzenia: 240…250 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 159…165 °C
Numer MDL: MFCD00128902
Numer CAS: 4214-73-7
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
GC ≥97.5 %